Learn More
STARD6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA548291
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15692585
  • 471.00 € / 400 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
STARD6 Polyclonal antibody specifically detects STARD6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
STARD6
Polyclonal
Unconjugated
STARD6
StAR related lipid transfer domain containing 6; STARD6; StAR-related lipid transfer (START) domain containing 6; StAR-related lipid transfer domain containing 6; stAR-related lipid transfer protein 6; START domain containing 6; START domain-containing protein 6
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
147323
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Western Blot
0.4 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P59095
STARD6
KLH conjugated synthetic peptide between 187-215 amino acids from the C-terminal region of human STARD6.
400 μL