Learn More
Invitrogen™ InstantOne™ ELISA-Kit, human, für STAT-Familienaktivierung
InstantOne ELISA
Marke: Invitrogen™ 85-86095-11
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23750kg
Beinhaltet: Benutzerhandbuch
InstantOne™ Assay-Platte, 96 Wells (versiegelt)
Zelllysepuffer (5x)
Verstärkerlösung
Waschpuffer (10x)
phospho-STAT1 (Tyr701) Capture-Antikörperreagenz
phospho-STAT3 (Tyr705) Capture-Antikörperreagenz
phospho-STAT5A/B (Tyr699/699) Fänger-Antikörperreagenz
phospho-STAT1 (Tyr701) Nachweisantikörperreagenz
phospho-STAT3 (Tyr705) Nachweisantikörperreagenz
phospho-STAT5A/B (Tyr694/699) Detektions-Antikörperreagenz
Positiv-Kontrollzellen-Lysat (lyophilisiert)
Nachweisreagenz (TMB-Substrat)
Stopplösung
Plattendichtung
Beschreibung
Der InstantOne™-ELISA wurde speziell zur präzisen Messung von phosphoryliertem humanem STAT1 (Tyr701), STAT3 (Tyr705) und STAT5 A/B (Tyr694/699) in Zelllysaten entwickelt. Der Nachweis von STAT5A/B in Mäusen und Ratten wird ebenfalls erwartet. Das InstantOne™ ELISA-Kit ermöglicht eine schnelle Analyse von Proben in etwa einer Stunde. Alle Reagenzien, die in einem herkömmlichen Sandwich-ELISA verwendet werden, werden einer Platte in Lösung hinzugefügt, gefolgt von einem Waschschritt und einem Nachweis mit dem kolorimetrischen TMB-Substrat.
Das durch dieses Gen kodierte Protein gehört zur STAT-Familie der Transkriptionsfaktoren. Als Reaktion auf Zytokine und Wachstumsfaktoren werden die Mitglieder der STAT-Familie durch die mit dem Rezeptor verbundenen Kinasen phosphoryliert und bilden dann Homo- oder Heterodimere, die in den Zellkern transplantiert werden, wo sie als Transkriptionsaktivatoren wirken. Dieses Protein regelt die Signaltransduktion, die von verschiedenen Zellliganden ausgelöst wird, wie IL2, IL4, CSF1 und verschiedenen Wachstumshormonen. Es hat sich gezeigt, dass es an verschiedenen biologischen Prozessen beteiligt ist, wie TCR-Signalisierung, Apoptose, Entwicklung von Milchdrüsen bei Erwachsenen und sexueller Dimorphismus der Lebergenexpression. Dieses Gen verschmilzt in einer kleinen Untergruppe der akuten Promyelozyten-Leukämien (APLL) mit einem Retinsäurerezeptor-alpha (RARA)-Gen. Die Dysregulierung der Signalwege durch dieses Protein kann die Ursache der APLL sein.Spezifikation
P40763, P42224, P42229, P51692 | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
ADMIO,ADMIO1,APRF,HIES,CANDF7,IMD31A,IMD31B,IMD31C,ISGF-3,STAT91,MGF,STAT5 | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
1 Std 10 Min |
Biotin | |
Cell Lysates | |
ELISA | |
6772, 6774, 6776, 6777 | |
Capture-Antikörper, Nachweisantikörperreagenz, InstantOne™ Assay-Platte, Zelllysepuffer, Verstärkerlösung, Waschpuffer (10x), Substratreagenz (TMB), Stopplösung, Positiv-Kontrollzellen-Lysat (lyophilisiert), Plattendichtung | |
96 Tests | |
Zelllysate (20 μl) | |
Signaltransduktor und Aktivator der Transkription | |
1 Std 20 Min |
Nur für Forschungszwecke