missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
STAT1 Monoclonal antibody specifically detects STAT1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | STAT1 |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 1086B |
| Konjugat | PerCP |
| Verdünnung | Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | DKFZp686B04100, ISGF-3,91kD, signal transducer and activator of transcription 1, 91kDa, signal transducer and activator of transcription-1 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Phosphopeptide containing the human STAT1 Y701 site, Accession # NP009330 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?