missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STAT4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38 € - 325.38 €
Spezifikation
Antigen | STAT4 |
---|---|
Konzentration | 0.49 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896355
|
Proteintech
51070-2-AP-20UL |
20 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16886355
|
Proteintech
51070-2-AP-150UL |
150 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
The STAT 4 protein is a transcription factor activated by hormone and cytokines. STAT 4 is most similar to STAT 1 (52%) and STAT 3 (47%). Functionally, STAT 4 is similar to other STAT family members in that it can be tyrosine phosphorylated by JAK 1 or JAK 2. STAT 4 forms homodimers and heterodimers with related STAT family members. Tyrosine phosphorylated STAT 4 can bind the interferon g activated site (GAS), and serine phosphorylation is also required for maximal transcriptional activity. STAT 4 expression is restricted to the thymus, spleen, and testis.Spezifikation
STAT4 | |
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
P42228, Q14765 | |
20849, 367264, 6775 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
STAT4 |
0.49 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
SLEB11, STAT4 | |
Stat4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |