Learn More
Invitrogen™ STAT5 alpha (Total/Phospho) [pY694/pY699] Human InstantOne™ ELISA-Kit
InstantOne ELISA
Marke:  Invitrogen™ 85-86113-11
501.35 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Artikelnummer. 15974194
  • 752.00 € / 96 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Das InstantOne™ ELISA wurde speziell auf die präzise Messung von gesamtem phosphoryliertem Human-STAT5A/B (Tyr694/Tyr699) in Zelllysaten ausgerichtet. Der Nachweis von STAT5A/B bei Maus und Ratte wird erwartet. Das InstantOne™ ELISA-Kit ermöglicht eine schnelle Analyse von Proben in etwa einer Stunde. Alle Reagenzien, die in einem herkömmlichen Sandwich-ELISA verwendet werden, werden einer Platte in Lösung hinzugefügt, gefolgt von einem Waschschritt und einem Nachweis mit dem kolorimetrischen TMB-Substrat.
STAT5 Alpha ist ein Mitglied der STAT Familie der Transkriptionsfaktoren. Als Reaktion auf Zytokine und Wachstumsfaktoren werden die Mitglieder der STAT-Familie durch die mit dem Rezeptor verbundenen Kinasen phosphoryliert und bilden dann Homo- oder Heterodimere, die in den Zellkern transplantiert werden, wo sie als Transkriptionsaktivatoren wirken. STAT5 alpha wird aktiviert durch und vermittelt die Reaktionen vieler Zellliganden, wie IL2, IL3, IL7 GM-CSF, Erythropoietin, Thrombopoietin und verschiedener Wachstumshormone. Die Aktivierung von STAT5 alpha bei Myelom und Lymphom im Zusammenhang mit einer TEL/JAK2-Genfusion ist unabhängig von Zellreiz und hat sich als wesentlich für die Tumorgenese erwiesen. Das Maus-Gegenstück von STAT5 alpha wird gefunden, um die Expression von BCL2 L1/BCL-X(L) zu induzieren, was die antiapoptotische Funktion dieses Proteins in Zellen suggeriert. STAT5 alpha, zusammen mit STAT5 beta, wurden in der Maus identifiziert. Die Aminosäurensequenzen von STAT5 alpha und STAT5 beta weisen eine 96 %-Sequenzähnlichkeit auf, und beide Proteine werden in den meisten Geweben von jungfräulichen und laktierenden Mäusen koexprimiert. Es wurde jedoch eine differenzielle Ansammlung von STAT5 alpha und STAT5 beta mRNA sowohl für Muskel- als auch für Brustgewebe berichtet. STAT5 alpha ist entscheidend an einer Vielzahl von physiologischen Funktionen beteiligt, einschließlich Reproduktion, Laktation, Immunfunktion und somatischem Wachstum.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P42229
ELISA-Kit
Human
6776
Capture Antikörper, Antikörpernachweis-Reagenz, InstantOne™ Assay-Platte, Zelllysepuffer, Verstärkerlösung, Waschpuffer (10X), Substratreagenz (TMB), Stopplösung, Positiv-Kontrollzellen-Lysat, gefriergetrocknet, Plattendichtung
96 Tests
Zelllysate (20 μl)
Human
1 Std 10 Min
Biotin
Zelllysate
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
MGF,STAT5
HRP
RUO
2 bis 8 °C
1 Std 20 Min