Learn More
Statebourne Cryogenics™ Statebourne Cryogenics Wagen mit Gießhilfe, aus Aluminium
Combines the facility to lift and transport dewars as well as providing an easy means of pouring liquid. Statebourne Crygenics™ Transport and Pouring Trolleys are designed for use with Statebourne's Cryolab™ 25 liquid nitrogen dewar.
Marke:  Statebourne Cryogenics™ 9901064
Weitere Details : Netto-Gewicht : 29.60000kg
Artikelnummer. 11909404
  • 598.28 € / 1 Stück
online Bestandsangabe derzeit nicht möglich
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Dewars easily mounted
  • Liquid can be poured by carefully rotating the dewar using handles on either side of the neck
Spezifikation
Spezifikation
Rollwagen
Aluminium
472 mm
1033 mm
Videos