Learn More
Metro™ Stationäre platzsparende Arbeitstische mit solidem Regal
Maximieren Sie jeden Zoll mit Metro™ stationären platzsparenden Arbeitstischen mit solidem Einlegeboden. Hergestellt aus robusten Edelstahlkomponenten, um den härtesten Anwendungen und Umgebungen standzuhalten. Einfache Montage in wenigen Minuten ohne Verwendung von Spezialwerkzeugen.
755.00 € - 855.00 €
Spezifikation
Tiefe (angloamerikanisch) | 24 Zoll |
---|---|
Höhe (angloamerikanisch) | 34 Zoll |
Tragkraft (angloamerikanisch) | 800 lb. |
Tragkraft (metrisch) | 363 kg |
Produkttyp | Stationärer Tisch |
Produktcode | Marke | Abmessungen (T x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (T x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15917351
|
Metro™
WTS2448FS |
24 x 48 x 34 Zoll |
800.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15937351
|
Metro™
WTS2460FS |
24 x 60 x 34 Zoll |
855.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15997341
|
Metro™
WTS2436FS |
24 x 36 x 34 Zoll |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Description
- Minutenschnelle Montage der Einheiten ohne Spezialausrüstung
- Die untere Ablage ist in Schritten von 1 in. einstellbar
- Die beständige Konstruktion bietet eine robuste Tragfähigkeit von 800 lbs.
- Die Komponenten aus Edelstahl Typ 304 sind für die härtesten Anwendungen und Umgebungen geeignet
- Die Pfosten mit einem Durchmesser von 1 in. und die patentierte Super Erecta Regalkonstruktion verleihen dem Tisch Steifigkeit und verhindern ein Wackeln
- Robuster Edelstahl der Stärke 14 eliminiert nahezu jedes „Abrollgeräusch“
- Mit verstellbarem Fuß
Warranty
Der Verkäufer garantiert, dass das Produkt bei normaler Verwendung, Instandhaltung und Wartung für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab Versand des Produkts frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, sofern der Verkäufer nichts anderes schriftlich angibt.
Specifications
24 Zoll | |
800 lb. | |
Stationärer Tisch | |
Edelstahl (304) |
34 Zoll | |
363 kg | |
Silber |