Learn More
Staurosporin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15485139
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
62996-74-1
C28H26N4O3
466.541
MFCD00077402
HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Antibiotic AM-2282
49831000
CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
62996-74-1
C28H26N4O3
466.541
MFCD00077402
HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Antibiotic AM-2282
49831000
CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Breitgefächerter Proteinkinase-Inhibitor
Broad spectrum protein kinase inhibitor Staurosporine is used as anti-fungal and anti-hypertensive, which results to study the anti-cancer treatment. It acts as a precursor to protein kinase inhibitor midostaurin. It is also used to induce cell death in Swiss Webster primary macrophage cells and to study the effect of caspase activation on human sperm quality.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Der breit gefächerte Proteinkinase-Inhibitor Staurosporin wird als Antimykotikum und Antihypertensivum eingesetzt, was zur Untersuchung der Krebsbehandlung führt. Er dient als Vorläufer des Proteinkinase-Inhibitors Midostarin. Er wird auch verwendet, um den Zelltod in den primären Makrophagezellen von Swiss Webster zu induzieren und die Wirkung der Caspase-Aktivierung auf die Qualität menschlicher Spermien zu untersuchen.
Löslichkeit
Löslich in DMSO oder Ethanol. Löslich in Dimethylsulfoxid, Dimethylformamid, Ethylacetat, heißem Aceton und Ethanol. Schwer löslich in Chloroform und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Staurosporine
Typ Staurosporine
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 240°C to 243°C
Beilstein 1060573
Merck Index 14,8802
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO or ethanol;Soluble in dimethyl sulfoxide ,dimethyl formamide,ethyl acetate,hot acetone and ethanol; Slightly soluble in chloroform and methanol; Insoluble in water.
Formelmasse 466.54
Reinheit (%) ≥99%
Farbe Gelb
Menge 5 mg