Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA-Negativkontrolle für Lo GC Duplex Nr. 3
Stealth RNAi™ siRNA-Negativkontrolle für Lo GC Duplex Nr. 3
Marke: Invitrogen™ 12935111
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10500kg
Beschreibung
Stealth RNAi™ siRNA negative Kontrollen sind eine großartige Möglichkeit, die Wirkung Ihres experimentellen Stealth RNAi™ siRNA-Duplexes im Vergleich zum Hintergrund zu messen. Eigenschaften der Kontrollen:Das Negative Control Kit enthält alle drei Kontrollen (niedriger, mittlerer und hoher GC-Gehalt – außer Sequenz Nr. 2 und Nr. 3), wovon jede auch einzeln erhältlich ist. Erhalten Sie die idealen Negativkontrollen für Ihr RNAi-Experiment, damit Sie Ihre Ergebnisse genau beurteilen können.
Spezifikation
-20 °C | |
RNAi, Transfektion | |
Unkonjugiert | |
250 μl |
Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Lo GC Duplex #3, 250 μl, nicht konjugierter Farbstoff, siRNA RNAi Typ, Negativkontrolltyp, für RNAi, Transfektion, –20 °C Lagertemperatur, nur für Forschungszwecke | |
Die Kontrolle wird mit 250 μl bei 20 μM bereitgestellt | |
Stealth RNAi™ siRNA-Negativkontrolle für Lo GC Duplex Nr. 3 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.