missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEAP1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18568652 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18568652 0.025 mg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18568652 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP1768220.025mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

STEAP1 Polyclonal specifically detects STEAP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen STEAP1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Zusammensetzung PBS with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer EAL24166
Gen-Alias EC 1.16.1.-, PRSS24MGC19484, six transmembrane epithelial antigen of the prostate, six transmembrane epithelial antigen of the prostate 1, Six-transmembrane epithelial antigen of prostate 1, STEAPmetalloreductase STEAP1
Gensymbole STEAP1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide from near the center of human STEAP1. The immunogen is located within amino acids 130 - 180 of STEAP1. Amino Acid Squence: LHNGTKYKKFPHWLDK
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26872
Testspezifität This STEAP1 antibody does not cross-react with other STEAP proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.