missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Zentrifugentische aus Stahl, 684 mm x 581 mm x 515 mm (T x B x H)

Verwenden Sie diese Zentrifugentische für eine Vielzahl von Anwendungen. Sigma™ Stahlzentrifugentische sind aus Stahlblech mit zwei Türen gefertigt und bieten Platz für Zubehör.

Marke:  Sigma Laborzentrifugen™ 17922

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg

Artikelnummer. 11700849

  • 1360.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Mit 2 Türen
  • Hergestellt aus lackiertem Stahlblech
  • Mit Platz für Zubehör
  • Fahrbar auf feststellbaren Rollen

Spezifikation

Spezifikation

Zentrifugentisch
Sigma 6-16
515 mm
Stahl
581 mm B x 684 mm T x 515 mm H
581 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote