Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Drahtgewebe aus Stahl/Keramik
6.40 € - 7.30 €
Spezifikation
Keramikzentrum | Keramikmitte |
---|---|
Material | Stahl, Keramik |
Typ | Drahtgewebe |
Kanten | Gefaltet |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10372901
|
Usbeck Laborgeraete™
5081 |
120 mm |
6.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10732702
|
Usbeck Laborgeraete™
5082 |
160 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
Keramikmitte | |
Drahtgewebe | |
Je 1 |
Stahl, Keramik | |
Gefaltet | |
Quadratisch |