Learn More
RETSCH PARALLELSCHNIT ROTOR SCHWERMETALL. SCHWERMETALL.
Marke: RETSCH 22.608.0018
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.30000kg
Beschreibung
Typ: Parallelschnitt-RotorSpezifikation
Rotor mit parallelem Schnitt | |
Zum Schleifen ohne Schwermetallkontamination | |
Für SM 300 Schneidmühle | |
Stahl |