Learn More
Beinhaltet: Desktop-Computer
Beschreibung
Das StepOnePlus™ Real-Time PCR System kann für eine Vielzahl von Konfigurationen eingestellt werden und ist mit intuitiver Datenanalyse und Gerätesteuerungssoftware sofort einsatzbereit.Das StepOnePlus™ Echtzeit-PCR-System verwendet robuste, LED-basierte, optische 4-Farbaufnahmen und liefert präzise, quantitative Echtzeit-PCR-Ergebnisse für eine Vielzahl von Anwendungen in der Genomforschung.Das StepOnePlus™ Echtzeit-PCR-System wird mit einem Dell™ Tower-Computer geliefert.
Das StepOnePlus™ Real-Time PCR-System ist ein 96-Well Real-Time PCR-Gerät und ideal sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Anwender. Das StepOnePlus™ Real-Time PCR System kann für eine Vielzahl von Konfigurationen eingestellt werden und ist mit intuitiver Datenanalyse und Gerätesteuerungssoftware sofort einsatzbereit. Das StepOnePlus™ Real-Time PCR-System verwendet robuste LED-basierte optische 4-Farbaufnahmen und liefert präzise, quantitative Real-Time PCR-Ergebnisse für eine Vielzahl von Anwendungen in der Genomforschung.Das StepOnePlus™ Real-Time PCR-System zeichnet sich unter anderem durch folgende Merkmale aus:
- Moderne Software und Geräte zur Durchführung einer breiten Palette von Genomik-Assays
- Empfindliches optisches LED 4-Farb-Aufnahmesystem
- Die intuitive und zuverlässige Software eignet sich perfekt sowohl für Anfänger und erfahrene Anwender
- Einfache und flexible Geräteeinstellung und -verwendung
Neue StepOne™ Software
Die im Lieferumfang enthaltene StepOne™ Software des StepOnePlus™ Real-Time PCR System läuft auf den Betriebssystemen Windows™ XP und beinhaltet Gerätesteuerung, Datenerfassung und Datenanalysefähigkeiten. Die Analysesoftware ist auch mit Windows™ 7 kompatibel. Diese neueste Version enthält Funktionen zur Erfassung von Schmelzkurvendaten für High Resolution Melt (HRM)-Anwendungen und die Option zum Export in Real-Time PCR Data Markup Language (RDML) zur Kompatibilität mit MIQE-Richtlinien.
Schnelle und einfache Assay-Einrichtung
Dieses bemerkenswert einfache Real-Time PCR System ist mit einem LCD-Touchscreen und einer anwenderfreundlichen Oberfläche ausgestattet, die Forschern, die neu in der Real-Time PCR sind, die Möglichkeit bietet, genetische Studien durchzuführen. Die intuitiven Software- und Protokollassistenten helfen neuen Anwendern bei der Durchführung ihrer Real-Time PCR-Experimente. Das StepOnePlus™ Real-Time PCR-System beinhaltet zudem ein Quick-Start-Setup, so dass Sie sofort mit einem Durchlauf beginnen und zu einem späteren Zeitpunkt Platteninformationen eingeben können.
Empfindliche LED-basierte 4-Farb-Fluoreszenzwerte
Das StepOnePlus™ Real-Time PCR System verwendet ein langlebiges optisches System auf LED-Basis, das die Fluoreszenz von FAM™/SYBR™ Green, VIC™/JOE,™ NED™/TAMRA™ und ROX™ Farbstoffen aufzeichnen kann. Dieses kostengünstige, 4farbige 96-Well System liefert präzise, quantitative Real-Time PCR-Ergebnisse und speichert bei jedem Durchlauf Daten aus allen Filtern, ohne dabei auf einem Computer oder eine Platteneinrichtung angewiesen zu sein. Es kann mit 99.7%iger Zuverlässigkeit zwischen 2 Populationen mit 5,000 und 10,000 Template-Kopien eines TaqMan™ Assays unterscheiden.
Kompatibel mit vielen Genomanalyseverfahren
Führen Sie mit dem anwenderfreundlichen StepOnePlus™ Real-Time PCR System und der StepOne™ Software eine Vielzahl von standardisierten und anspruchsvollen genetischen Analyseverfahren auf einem Gerät durch.
Das StepOnePlus™ System unterstützt viele Echtzeit-PCR-Anwendungen, einschließlich der Folgenden:
- SNP-Genotypisierung
- Genexpressionsanalyse
- MicroRNA-Expression
- Proteinexpression
- Translokationsanalyse
- Generkennung
- Analyse der viralen Last
Die enthaltene StepOne™ Software unterstützt eine Vielzahl von Analysemethoden, einschließlich der Folgenden:
- Standardkurve (absolute Quantifizierung)
- Relative Standardkurve
- Komparative Ct (ΔΔCt) (relative Quantifizierung)
- Genotypisierung und Nachweis- oder Nichtnachweis-Analyse
- Schmelzkurvenanalyse (als eigenständige Anwendung)
- Hochauflösendes Schmelzen (als eigenständige Anwendung)
Vielseitige Konfigurationsoptionen
Durch die extrem kleine Stellfläche des StepOnePlus™ Systems kann es in vielen verschiedenen Konfigurationen installiert werden und bietet beispiellose Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit, die in jedes Labor passt. Dem StepOnePlus™ Real-Time PCR System kann über einen PC, mit einem PC, der an ein lokales Netzwerk (LAN) angeschlossen ist oder als eigenständiges Gerät (PC-frei) verwendet werden. Jede StepOnePlus™ Real-Time PCR-System ist werkseitig auf optische und thermische Genauigkeit kalibriert. So können sofort nach dem Auspacken ohne Probleme bemerkenswerte Real Time PCR-Ergebnisse erzielt werden.
Energieeffizient und platzsparend
Das StepOnePlus™ Real-Time PCR-System verbraucht im Vergleich zum Bio-Rad CFX96™ Real-Time PCR Detection System 38 % weniger Energie für die Bearbeitung einer Probenplatte (wenn sich das Gerät in einem erhitzten Zustand befindet). Das StepOnePlus™ Real-Time PCR-System verfügt außerdem über verbesserte Temperaturregelung durch Verwendung der Veriflex™ Blocktechnik und hat eine Standfläche, die fast 15 % kleiner ist als die des Bio-Rad CFX96™. In den vollgestopften Laboren von heute hilft das Ihnen, Ihren Laborraum noch effizienter zu nutzen. Sie hinterlassen auch einen kleineren ökologischen Fußabdruck auf der Erde.
Datenüberwachung, -verbreitung und -speicherung in Echtzeit
Das System misst die Amplifikation unmittelbar beim Auftreten und ermöglicht es Ihnen, den Fortschritt Ihres Experiments Zyklus für Zyklus zu überwachen, entweder auf der Maschine oder aus der Ferne. Ihre Daten werden auf dem Gerät selbst gespeichert und können angezeigt und automatisch per Fernzugriff, E-Mail oder auf einem USB-Stick übertragen werden. Die Daten können auch bequem als Powerpoint™-, Excel™- und .gif-Dateien exportiert werden.
Erweiterte Genexpressionsfunktionen
Zur modernen Software des StepOnePlus™ Real-Time PCR Systems gehört nun auch ein leistungsstarkes Paket für Genexpressionsuntersuchungen. Dieses Software-Paket ermöglicht eine höhere Flexibilität und Genauigkeit bei Ihren Genexpressions-Assays durch:
- Analyse einer unbegrenzten Anzahl von Platten in einer Studie
- Sortieren von Daten nach biologischen oder technischen Replikatgruppen
- Verwendung mehrerer endogener Kontrollen
- Assay-Wirkungsgradkorrektur
Fortschrittliche Analysefunktion für hochauflösende Schmelzkurven
Mit der High Resolution Melt Software v3.0 können Sie jetzt mit dem StepOnePlus™ Real-Time PCR System Post-PCR-Sequenzvariationsanalysen durchführen. Diese separat zu erwerbende Software vereinfacht die Einrichtung durch die Beibehaltung Assay-spezifischer Einstellungen und akzeptiert eingefügte Plattenlayoutinformationen direkt aus Excel. Die HRM Software v3.0 verfügt auch über einen verbesserten Clustering-Algorithmus für erhöhte Empfindlichkeit und Genauigkeit und die Fähigkeit, separate Analysen mehrerer Assays auf einer einzigen Platte durchzuführen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Spezifikation
96-Well-Platte, 8-Röhrchen-Streifen, 0,1 ml-Röhrchen | |
Schnellmodus:± 2,2 °C⁄Sek., Standardmodus:±1,6 °C⁄Sek. | |
4 bis 100 °C | |
ROX (separates Röhrchen), ohne ROX, ROX (vorgemischt) | |
Desktop-Computer | |
Multiplexing | |
± 0.50°C (35°C to 95°C) of Setpoint/Display Temperature | |
SYBR, Primer-Sonden-Nachweis | |
4 Emissionsfilter, blaue LED-Anregungsquelle, Fotodiode | |
24,6 x 42,7 x 51,2 cm (B x T x H) | |
Minitower | |
4,6 °C⁄s | |
Nachhaltige Verpackung |
± 0.25°C (35°C to 95°C) of Display Temperature | |
1 Kopie | |
10 – 30 μl (Standardkurvenexperimente:40 μl im Standardmodus validiert) | |
Linearer Dynamikbereich größer als 9 Protokolleinheiten (Erkennung) | |
Vic™, SYBR™ Grün I, ROX™, JOE™, NED, FAM™, TAMRA™ | |
StepOnePlus™ | |
Schnell, standardmäßig | |
<2 Std.⁄Lauf (Standardmodus), <40 Min⁄Lauf (Schnellmodus) | |
Peltier-basiertes System | |
96 Röhrchen mit 0,1 ml, 12 Streifen mit 8 Röhrchen, 1 96-Well-Platte | |
StepOnePlus™ | |
LCD-Touchscreen | |
24 kg (52 lb.) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.