Learn More
Cole-Parmer™ X50 Advantec Syringe Filters, 0.80um, CA 25mm
Cole-Parmer™ Spritzenfilter aus Celluloseacetat besitzen ein Gehäuse, das speziell für die Minimierung von Probenstauung und die Recovery-Maximierung entwickelt wurde.
Marke: Cole-Parmer™ 81054-38
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Zellulose-Aceetatfilter mit hydrophilen Membranen mit geringer Bindung.
- Geeignet für wässrige Proteinlösungen.
- Nitratfrei und geeignet für die Grundwasserfiltration.
Spezifikation
Celluloseacetat | |
Nicht steril | |
Gehäuse: Acryl | |
Max: 75 psi | |
25 mm |
0,8 μm | |
Geeignet für wässrige Proteinlösungen und Grundwasserfiltrationen | |
50/Packung | |
Spritzenfilter |