Learn More
Socorex™ Stepper™ 416 Repeater-Pipette
Beschreibung
- 53 verschiedene Volumina; bis zu 73 Dosen pro Füllung
- Zwei Jahre Gewährleistung
- 4-Finger-Aktivierung für weniger Ermüdung des Daumens
- Die Einstellknöpfe zeigen deutlich Volumen und Anzahl der Aliquots an.
- Drei Spritzen mit positiver Verdrängung, farbcodiert
- Selbstverriegelungsmechanismus
- Ecostep™ Spritzen, normale und BioProof-Versionen
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | Leistungsvolumen μL Leistung bei Ungenauigkeit (E%) Ungenauigkeit (CV%) 10 - 100 20 μL 100 μL < 1,5 %< 0,8 % 50 - 500 100 μL 500 μL < 1,0 %< 0,5 % 500-5000 1000 μL 5000 μL < 1,2 %< 0,4 % Leistungswerte, die mit bidestilliertem Wasser (bei konstanter Temperatur) erzielt wurden ± °0,5 C) bestehend aus °20 C bis °25 C gemäß ISO 86) |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 8655 |
| Kompatible Spitzen | Ecostep Spritzen |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Programmierbar | Nein |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Mehrfach-Pipette |
| Mehr anzeigen |