Learn More
SteriBags™ Probenbeutel, Verschluss mit Heißversiegelung
Marke:  Vernacare BH06129
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12320479
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Manufactured from high quality wet strength MG bleached kraft paper for use in porous load pre-vacuum autoclaves as well as gamma sterilisers. Double folded bottom seal for extra integrity. Opening along width. Conforms to BS 6257.
Spezifikation
Spezifikation
Code: M36
BS 6257
Verwendung in porösen Beladungs-Vorvakuum-Autoklaven sowie Gammasterilisatoren
609 mm
Ja
Heißversiegelung
250/Pk.
380 mm