Learn More
B Braun™ Sterican™ Kanüle für die intramuskuläre Injektion
Artikelnummer. 10751614
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
14 G
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge unitSize
10751614 14 G 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10751614 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. 4665473
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl B Braun™ Sterican™ Die Kanüle für die intramuskuläre Injektion ist dünnwandig mit extrem glatter Oberfläche und leichter Silikonbeschichtung. Spezielle Schrägen mit langem Schliff sorgen für schmerzfreie Einstiche.
  • Gemäß ISO 7864 und DIN 13097
  • Dünnwandige Kanüle
  • Aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl
  • Mit extrem glatter Oberfläche und leichter Silikonbeschichtung
  • Spezielle Schneide langer Schliff
  • Für schmerzfreie Einstiche
  • Transparente Luer-Lock-Kunststoffnabe aus Polypropylen
  • Farbcodiert gemäß ISO 6009
  • 100/Packung
Spezifikation
Material Stainless Chromium Nickel Steel
Farbe Hellgrün
Kanülen-Gauge 14 G
Außendurchmesser (metrisch) 2,1 mm
Länge (metrisch) 80 mm
Produkttyp Spezialanzeige
Menge Je 1