Learn More
B Braun™ Sterifix™ 0,2 μm Infusionsfilterset
Beschreibung
- 0,2 μm Supor™ Membran aus Polyethersulfon (PES)
- Effektive Filterfläche von 10 cm²
- Füllvolumen von 2,4 ml
- Durchflussrate (Wasserverteilung) von 20 ml/min
- Druckbeständig bis 2 bar (Berstdruck Filtergehäuse 3,1 bar)
- Anschlüsse an beiden Seiten des Filters mit Luer-Lock-Anschlüssen
- Filternutzung bis zu 24 Stunden
- Gesamtlänge des Sets: 31 cm
- Frei von PVC und DEHP
- Hilft dabei, partikelförmige Verunreinigungen zu verhindern, indem Partikel größer als 0,2 zurückgehalten werden.μM
- Reduziert die mikrobiologische Kontamination durch die Bindung von Bakterien und Pilzen
- Verringert das Risiko von medizinischen Fehlern
- Automatische Entlüftung für zuverlässige Luftentstörung zur Verringerung des Risikos von Luftentmutigung
- Hoher Durchsatz
- Hydrophile Flüssigkeitsmembran, hydrophobe Luftmembran
Spezifikation
Spezifikation
| Porengröße | 0,2 μm |
| Filtrationsbereich | 10 cm2 |
| Flussrate | 20 ml/min |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Retention von Bakterien, Pilzen, Partikeln und Belüftung |
| Nenndruck | 2 bar |
| Menge | 50/Packung |
| Typ | Infusionsfilterset |
| Volumen (metrisch) | 2,4 ml (Vorbereitungsvolumen) |
| Länge (metrisch) | 31 cm |