Learn More
AGMA Steriles alkalisches Reinigungsmittel
Beschreibung
Steriles alkalisches Reinigungsmittel entfernt effektiv hartnäckige Verunreinigungen vor der Desinfektion, einschließlich sichtbarer Verschmutzungen oder Ablagerungen von Rückständen aus früheren Desinfektionsanwendungen.
Mit einem pH-Wert von 12 ist es hochwirksam beim Abbau von Proteinen und eignet sich daher perfekt für den ersten Schritt bei der Beseitigung von Verschüttungen oder für die Vorreinigung neuer Reinräume in der Fertigung.
- Ein pH-Wert von 12 ist ideal für die Tiefenreinigung und die Reinigung von stark proteinbelasteten Oberflächen.
- Besonders wirksam gegen proteinhaltige und organische Rückstände.
- Entfernt Ablagerungen, die mit neutralen oder sauren Reinigern möglicherweise nicht beseitigt werden können.
- Geringes Schäumen
- Hinterlässt keine nennenswerten Rückstände.
- Hergestellt mit WFI-Wasser.
- Hergestellt in Reinräumen der Klassen C/D.
- Qualitätsmanagement zertifiziert nach BS EN ISO 9001:2015.
- Hergestellt gemäß den cGMP-Richtlinien.
- Vollständig nachvollziehbar mit unterstützenden Analysen.
- Erhältlich in 1-Liter- und 5-Liter-Verschlussflaschen sowie in 900-ml-Sprühflaschen
- In einer Umgebung der Klasse C imprägnierte Tücher
- Gemischt mit Wasser in WFI-Qualität, um einen niedrigen Endotoxinspiegel zu gewährleisten.
- Ungeöffnet 2 Jahre Haltbarkeit
- Zertifizierung für vollständige Rückverfolgbarkeit verfügbar. Erhältlich in verschiedenen Formaten, passend zu Ihren Standardarbeitsanweisungen.
- 500-ml- und 900-ml-Sprühflaschen für eine einfache Handhabung durch die Bediener
- Praktische 1-Liter- oder 5-Liter-Flüssigkeit zum Dosieren von Trockentüchern oder zur Verwendung in Wischsystemen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Steriles alkalisches Reinigungsmittel in WFI |
| Color-coded | Nein |
| Form | Flüssigkeitsspray |
| pH | 11,5 bis 12,5 |
| Scent | Geruchlos |
| Sterilität | Steril |
| Aussehen | Farblos |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Klar |
| Behältertyp | Zerstäuberpistole |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Sterile Alkaline Detergent
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL