Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Einweg-Overalls mit Kapuze und Daumenschlaufen
Click to view available options
Größe: Groß; Brust: 100-108 cm; Höhe: 176-182cm
Beschreibung
- Fusselarmes, antistatisches CleanTough™ Gewebe
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Antistatische Eigenschaften
- Hergestellt in einem nach ISO 9001:2008 zertifizierten Werk
- Reißverschluss vorne mit Schutzleiste
- Daumenschlaufen am Ärmelbund
- Elastischer Rücken, Bündchen und Knöchel
- ASTM D6978 05 getestet
- HELMKE-Drum getestet
- Partikelarm
- Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
- Erhältlich in Größen von S bis 4XL
Compliance
USP 797, USP 800, 503B
Spezifikation
Produkttyp | Einweg-Overall mit Kapuze und Daumenschlaufen |
Größe | Groß |
Material | CleanTough™ Stoff |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Steril |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015 und (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, En 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, En9073-4, EN 863 und EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
Größe (metrisch) Brustkorb | 100 bis 108 cm |
Höhe (metrisch) | 176 bis 182 cm |