Description
- Eine Reihe hochwertiger, steriler Weithalsflaschen.
- Die Flaschen haben einen Körper aus HDPE und einen Schraubverschluss aus PP.
- Alle für diese Flaschen verwendeten Polymere werden aus FDA-konformen Polymeren hergestellt.
- Diese sterilen Flaschen eignen sich ideal für den Einsatz in Labors und Produktionsbereichen.
- Die Flaschen haben einen breiten Hals, was sie ideal für die Arbeit mit Pulvern und Flüssigkeiten macht.
- Der Verpackungsprozess erfolgt in einem Reinraum der Klasse 7, und jede Flasche wird in einem Laminatfilmbeutel verpackt.
- Nach dem Verpacken werden die Flaschen gammasterilisiert.
- Einfach auspacken und verwenden.
- Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004 und EU 10/2011 gemäß HDPE/PP.
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | HDPE |
| Verpackung | Einzeln verpackt |
| Sterilität | Steril |
| Öffnung | Breit, mit Gewinde |
| Höhe (metrisch) | 131 mm |