Learn More
Fisherbrand™ Steriler PES-Spritzenfilter
Entwickelt für die Filtration und Aufreinigung in steriler Umgebung. Der Fisherbrand™ Sterile PES Spritzenfilter verfügt über eine PES-Membran in einem Polypropylengehäuse zur Aufreinigung von Gewebekulturlösungen aus einer Standardspritze. Die Membranen mit einem Durchmesser von 33 mm sind mit einer Porengröße von 0,2 oder 0,45 μm erhältlich.
98.35 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Filtertyp | PES |
Sterilität | Steril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufreinigung von Gewebekulturlösungen, Puffer |
Gehäusematerial | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15206869
|
Fisherbrand™
|
0,2 μm |
98.35 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15216869
|
Fisherbrand™
|
0,45 μm |
98.35 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Ideal für die Reinigung von Gewebekulturlösungen und Puffern
- Hoher Probendurchsatz mit geringer Proteinbindung
- Hydrophile 33 mm-Membran aus Polyethersulfon (PES)
- Robustes, chemisch beständiges Polypropylengehäuse
Spezifikation
Weiß | |
Steril | |
Polypropylen | |
Spritzenfilter |
PES | |
Aufreinigung von Gewebekulturlösungen, Puffer | |
50 pro Packung | |
33 mm |