Learn More
Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Beckman™ Liquid-Handling-Systeme mit AP384 Spenderkopf
Die Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Beckman™ Liquid-Handling-Systeme gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion.
Marke: Thermo Scientific™ 935-261
5966.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21898" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 9.31000kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Beckman™ Liquid-Handling-Systeme gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Kompatibel mit: Beckman Biomek FX, Biomek NX und Multimek AP384.
Merkmale:- Erhältlich mit Thermo Scientific™ ART™ Filtertechnologie, geringer Retention und erweiterter Länge
- Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
- Extralange Pipettenspitzen sind kompatibel mit 96-, 384- und 1.536-Deepwell-Mikrotiterplatten
- Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Spezifikation
30 μ l | |
Steril | |
Extra lang | |
Beckman |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
Beckman Coulter™ Liquid-Handling-Systeme | |
Sterile |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.