Learn More
Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Beckman™ Liquid-Handling-Systeme mit AP96 Spenderkopf
Die Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Beckman™ Liquid-Handling-Systeme gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion.
Marke:  Thermo Scientific™ 2760
Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.59000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11741353
  • 583.00 € / 4800 Stück
Verfügbar ab
30-07-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Beckman™ Liquid-Handling-Systeme gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion.  Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Kompatibel mit: Beckman Biomek FX, Biomek NX, Biomek 3000 und Multimek AP96.
Merkmale:
  • Erhältlich in der sterilen Ausführung sowie mit Filter und/oder Flüssigkeitserkennung.
  • Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen, Keimen und Pyrogenen.
  • Chargenprüfung während der Produktion an den Workstations, für die die Spitzen vorgesehen sind
  • Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Spezifikation
Spezifikation
50 μ l
Steril
Not Autoclavable
Free of RNase, DNase, DNA, ATP, and endotoxin
ART, Beckman
Gestell
96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case
Gefiltert
Durchsichtig
ISO 9001 and ISO 13485
Universal-Pipette
Universal-Pipette
Extra lang
4800 tips
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.