Learn More
Fisherbrand™ SterilElite™ Tischautoklaven
Kompakte Bauweise mit hoher Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit
N.V.
Spezifikation
Temperatur (metrisch) | 121, 135 °C |
---|---|
Programmierbar | Automatsch trocken |
Beschreibung
Kompakte Bauweise mit hoher Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit
Intelligentes Design für Ihre professionelle Wahl.
- Die Mikroprozessorsteuerung verfügt über neun vollautomatische Programme, darunter Wasserzugabe, Sterilisation und Trocknung
- Acht vorinstallierte Sterilisationszyklen; für SterilElite16 und 24 sind keine kundenspezifischen Zyklen verfügbar
- Zwei separate Kontrollmechanismen für den Wasserstand: Wasserstand im Tank und Kammerwasserstand
- Automatische Trocknungsfunktion
- Automatische Druckverriegelung der Tür
- Kammerschutz durch Druckschalter und Dampfdrucksicherheitsventil
- Die Vakuum-/Drucklösetaste unterbricht die Stromversorgung, entlüftet die Druckkammer und gibt gleichzeitig das Kammervakuum frei
- DOOR OPEN – Die Tür ist nicht vollständig geschlossen, alle Funktionen werden gestoppt
- LOW WATER – zu niedriger Wasserstand
- COMPLETE – Der gesamte Zyklus ist ordnungsgemäß durchgelaufen und abgeschlossen
Bestellinformation
Drucker nicht enthalten.
Spezifikation
121, 135 °C | |
Automatsch trocken |