Learn More
Bel-Art™ Sterilware™ Powder Thief
Beschreibung
- Wird von pharmazeutischen, Lebensmittel-, Kosmetik- und Chemieunternehmen verwendet.
- Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
- Thief aus Polyethylen hohe Dichte (HDPE) ist einzeln in Polyethylen-Beuteln hitzeversiegelt
- Gammabestrahlt steril (SAL 10-6)
- Bereit für die einmalige Verwendung und Entsorgung
- Charge für genaue Chargenverfolgung gestempelt
- Wird mit Sterilisierungsbescheinigung geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 20/Packung |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 20 mL |
| Produkttyp | Pulverprobenentnehmer |
| Länge (angloamerikanisch) | 39,4 in. |
| Material | HDPE |
| Länge (metrisch) | 100 cm |