Learn More
Bel-Art™ Sterilware™ Powder Thief
Artikelnummer. 16672824 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
5 mL
10 ml
20 ml
Länge (metrisch):
50 cm
50 cm
100 cm
Packungsgröße:
20 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
16672824 1 ml 50 cm 20 Stück
16682824 5 mL 50 cm 20 Stück
16692824 10 ml 50 cm 20 Stück
16602834 20 ml 50 cm 20 Stück
16612834 1 ml 100 cm 20 Stück
16622834 5 mL 100 cm 20 Stück
16632834 10 ml 100 cm 20 Stück
16642834 20 ml 100 cm 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 16672824 Supplier Bel-Art™ Supplier No. F378740001
Only null left
Add to basket
Add to basket
Powder Thief ist in zwei Längen und vier Spitzenvolumina erhältlich und ermöglicht die einfache Entnahme von Proben aus gezielten Bereichen innerhalb von Pulvermassen.
  • Wird von pharmazeutischen, Lebensmittel-, Kosmetik- und Chemieunternehmen verwendet.
  • Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
  • Thief aus Polyethylen hohe Dichte (HDPE) ist einzeln in Polyethylen-Beuteln hitzeversiegelt
  • Gammabestrahlt steril (SAL 10-6)
  • Bereit für die einmalige Verwendung und Entsorgung
  • Charge für genaue Chargenverfolgung gestempelt
  • Wird mit Sterilisierungsbescheinigung geliefert
Specifications
Menge 20/Packung
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 1 ml
Produkttyp Pulverprobenentnehmer
Länge (angloamerikanisch) 19,75 in.
Material HDPE
Länge (metrisch) 50 cm