Learn More
SP Bel-Art™ Sterileware Upright Handle Dippers/Ladles
Available in blue or white to allow for effective sample contrast, these sterile ladles are useful for sampling liquids and creams
Marke:  SP Bel-Art™ F36775-1050
Weitere Details : Netto-Gewicht : 162.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886896
  • 84.27 € / 40 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 03-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Der aufrechte Griff ermöglicht die Probenahme von oben
  • Das gebogene Griffende sorgt für eine sichere Entnahme der Probe
  • Passt in 2 in.-Öffnungen wie z. B. ein 45 Gallonen-Fass-Zapfloch
  • Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
  • Schöpflöfel aus weißem Polyethylen hoher Dichte (HDPE) oder blauem Polypropylen (PP), einzeln in Polyethylen-Beuteln heißversiegelt
  • Gammabestrahlt steril (SAL 10^-6)
  • Chargenstempel für genaue Verfolgung; Lieferung mit einer Sterilisierungsbescheinigung
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
26 cm
40/Packung
50 mL