Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Glaspipetten in Großpackung
Bauen Sie bei Ihren Anwendungen auf die Chemikalienbeständigkeit des Pyrex™ Borosilikatglases der in Großpackungen verfügbaren Thermo Scientific™ Sterilin™ Glaspipetten, problemlos aus handlichen Aufbewahrungspackungen entnehmbar.
342.36 € - 976.85 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10663961
|
Thermo Scientific™
7079-2N |
Pipettes, unplugged | 2 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10673961
|
Thermo Scientific™
7079-10N |
Pipettes, unplugged | 10 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Bauen Sie bei Ihren Anwendungen auf die Chemikalienbeständigkeit des Pyrex™ Borosilikatglases der in Großpackungen verfügbaren Thermo Scientific™ Sterilin™ Glaspipetten, problemlos aus handlichen Aufbewahrungspackungen entnehmbar.
Merkmale:- Kalibriert auf Zugabe bis zum letzten Tropfen, durch Ausblasen ausgetrieben
- Mit Stopfen oder offen lieferbar
- Graduierung problemlos ablesbar
Bestellinformationen:
Das Produkt ist nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
Spezifikation
Glass | |
Yes | |
290 mm |