Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Behälter aus Polystyrol mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 12704537
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
120 ml
230 ml
350 mL
350 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Anzahl pro Karton:
100
200
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Sterilität Anzahl pro Karton unitSize
12704537 120 ml Unsteril 100 100 Stück
12724527 30 ml Unsteril 200 200 Stück
12862803 230 ml Unsteril 100 -
12784537 350 mL Steril 100 100 Stück
13107633 350 ml Unsteril 100 100 Stück
5 options
Artikelnummer. 12704537
Marke: Thermo Scientific™ 28381
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Sterilin™ Gefäße aus Polystyrol mit Schraubverschluss eignen sich zur Aufbewahrung von flüssigen und festen Lebensmitteln oder histologischen Proben. Die Einweggläser mit breiter Öffnung sind vielseitig einsetzbar.
Thermo Scientific™ Sterilin™ Gefäße aus Polystyrol mit Schraubverschluss eignen sich zur Aufbewahrung von flüssigen und festen Lebensmitteln oder histologischen Proben. Diese Mehrzweck-Einweggefäße verfügen über einen weiten Hals, der die einfache Lagerung großer Proben ermöglicht.
Die Gläser werden unetikettiert geliefert und sind sowohl steril (durch Gammabestrahlung) als auch unsteril erhältlich.
  • Geeignet für die direkte Übertragung von Präparaten vom Patienten zum Glas
  • Wattierte Kappe aus Kunststoff für leckagefreien Betrieb
  • CE-Zeichen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 120 ml
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,1 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Direct Transfer of Specimen from Patient to Jar
Enthält Screw Cap
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 100
Sterilität Unsteril
Gewicht (metrisch) 4.5 kg
Form Rund
Höhe (metrisch) 72 mm
Produkttyp Gefäß
Höhe (angloamerikanisch) 2,8 Zoll
Verschlussmaterial Harnstoff
Durchmesser (metrisch) 54 mm
Verschlusstyp Schraubkappe