Learn More
Autoklavier-Indikatorband
For use in high vacuum, high temperature steam autoclaves and other sterilisation systems.
Marke:  Synergy Healthcare 31002550VE
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 12350489
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Manufactured from the same materials as standard pouches but with a self sealing adhesive strip
  • Simple removal of the backing strip, folding over and firm pressure will ensure a correct seal