Learn More
Ratiolab™ Sterilisierte 1.25 ml-Dispenser-Spitzen
Beschreibung
- Dispenser-Spitzen passen auf Ratiolab™ dispetta und Eppendorf Multipette™ 4780, Ritter Dispenser, Gilson Distriman und Brand HandyStep S
- Nicht autoklavierbar
- Sichtbare Graduierungen
- Steril
- Lieferbar in Packungen mit 100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1.25 ml |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Format | Großpackung |
| Menge | 100/Pckg. |
| Produkttyp | Spenderspitzen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Serial pipetting |
| Skala | Ja |