Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Disposable Sample Scoop
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15306327 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Länge (metrisch):
141 mm
142 mm
160 mm
161 mm
205 mm
206 mm
216 mm
218 mm
232 mm
253 mm
280 mm
283 mm
332 mm
Enthält:
Mit Deckel
Ohne Deckel
Packungsgröße:
10 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Enthält unitSize
15306327 100 mL 205 mm Ohne Deckel 10 Stück
15366317 25 mL 141 mm Ohne Deckel 10 Stück
17280584 2000 mL - - 10 Stück
15694104 1000 mL 332 mm Ohne Deckel 10 Stück
15376317 25 mL 142 mm Mit Deckel 10 Stück
15386317 50 mL 160 mm Ohne Deckel 10 Stück
15396317 50 mL 161 mm Mit Deckel 10 Stück
15390937 100 mL 206 mm Mit Deckel 10 Stück
15316327 150 mL 216 mm Ohne Deckel 10 Stück
15326327 150 mL 218 mm Mit Deckel 10 Stück
15581721 250 mL 232 mm Ohne Deckel 10 Stück
15591721 250 mL 253 mm Mit Deckel 10 Stück
15501731 500 mL 280 mm Ohne Deckel 10 Stück
15511731 500 mL 283 mm Mit Deckel 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 15306327 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53781005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese sterilen Polystyrolschaufeln eignen sich zur Beprobung von Pulver, Granulaten und Pasten. Erhältlich mit oder ohne transparente Deckel, um eine sterile und kontaminationsfreie Probenahme zu gewährleisten.
  • Mit oder ohne transparente Abdeckung zum Schutz der Proben vor Kontaminationen
  • Ergonomisch geformter Griff mit leicht angeschrägtem Rand
  • Die Schaufel steht waagerecht, sodass beim Absetzen kein Material herausrieselt
  • Ideal für Pulver, Granulate und Pasten
  • Einzeln verpackt für Einmalanwendungen
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung
  • Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 (10,000)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Ohne Deckel
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 3,38 oz.
Kapazität (metrisch) 100 mL
Farbe Weiß
Produkttyp Einwegschaufel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Pasten
Enthält Ohne Deckel
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 205 mm