Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Sterisart Bd-Medien mit Flaschen: TSB, Infusionsflasche
Alle ansehen Sartorius ProdukteBeschreibung
- Trypton-Soja-Bouillon
- Ein universelles Flüssignährmedium, das für Sterilitätstests zum Nachweis, zur Isolierung und Kultivierung anspruchsvoller und nicht anspruchsvoller Mikroorganismen gemäß USP und EP verwendet wird.
- Nahrhaftes Medium, das das Wachstum einer Vielzahl von Mikroorganismen unterstützt, einschließlich gängiger aerobischer und fakultativ anaerober Bakterien und Pilze.
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlusstyp | Typ 1 Verschluss, 32 mm Außendurchmesser |
| Medientyp | TSB (Trypton-Soja-Bouillon) |
| Sterilität | Steril |
| Anzahl pro Packung | 25 |
| Verpackungsart | 125 ml-Flasche |
| Menge | 100 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- X25 Sterisart BD bottled Media, Type: TSB