Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Kapselzähltabletts
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17564676 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
20 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität unitSize
17564676 Unsteril 20 Stück
17574676 Steril 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17564676 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 8444A1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko mit SteriWare™ Kapselzähltabletts. Diese Tablettenzähltabletts sind ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, in der Fertigung und in der Pharmazie und müssen nicht gereinigt werden.
  • Unsere Kapselzähltabletts erleichtern das präzise Sortieren und Zählen.
  • Sie bestehen aus robustem, bruchsicherem PS.
  • Sie eignen sich für alle Kapseln von Größe 2 bis Größe 00.
  • Direkt aus dem heißversiegelten PE-Beutel zu verwenden.
  • Unter Reinraumbedingungen hergestellt und verpackt.
  • Hergestellt aus weißem, lebensmitteltauglichen PS.
  • Entspricht den neuesten FDA- und EU-Lebensmittelanforderungen.
  • BSE/TSE-frei
  • Steril und unsteril erhältlich.
Spezifikation
Höhe (metrisch) 12 mm
Länge (metrisch) 260 mm
Material Polypropylen
Breite (metrisch) 130 mm
Sterilität Unsteril
Verpackungsart Beutel