Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Kannen
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Menge:
16 pro Box
20 pro Box
Packungsgröße:
16 Stück
20 Stück
Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Enthält | Einzeln verpackt |
| Material | HDPE |
| Menge | 16 pro Box |
| Sterilität | Steril |
| Vorsterilisiert | Ja |
| Einwegprodukt | Ja |
| Graduated | Nein |
| Höhe (metrisch) | 152 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 129 mm |