Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ PS PharmaScoops™ (rot)
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17468873 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
50 ml
60 mL
125 mL
250 ml
1.000 ml
2500 mL
Packungsgröße:
100 Stück
15 Stück
25 Stück
50 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
17468873 1.000 ml 25 Stück
17594586 30 ml 100 Stück
15839441 60 mL 100 Stück
17564586 125 mL 100 Stück
17574586 250 ml 100 Stück
17584586 2500 mL 15 Stück
17408883 50 ml 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17468873 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 8045R1000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Rote SteriWare™ Einweg-PS PharmaScoops™ sind ideal für die einmalige Verwendung Gebrauch in pharmazeutischen, chemischen und anderen Branchen mit besonderen hygienischen Ansprüchen.
  • Unsere roten Einwegschaufeln sind ein beliebtes Produkt für die Verwendung bei Labor-, Produktions- und Qualitätsarbeiten.
  • Durch die hellrote Farbe sind sie leicht zu erkennen, wenn sie versehentlich im Pulver zurückgelassen wurden.
  • Die roten Schaufeln eignen sich perfekt für die Verwendung bei Lebensmitteln, Chemikalien und Pharmazeutika.
  • Unser komplettes Sortiment an Einwegartikeln SteriWare™ Die Pulverlöffel (Spaten) werden in einem Reinraum der Klasse 100.000 hergestellt und verpackt, um die Reinheit zu gewährleisten.
  • Sie sind so konzipiert, dass sie direkt aus dem Beutel verwendet werden können, ohne dass eine kostenintensive Reinigung erforderlich ist.
  • Die sterilen Messlöffel haben ein Sterilitätssicherungsniveau von SAL 10 -6 .
  • PharmaScoops™ eignen sich ideal sowohl für die Probenahme als auch für die Dosierung von Pulvern und Granulaten.
  • Die Schaufeln können direkt aus dem Beutel verwendet werden.
  • Die robusten, ergonomischen Griffe befinden sich hoch oben am Körper und halten dadurch die Hand vom Pulver fern.
  • Die Schaufeln werden mit vollständiger Dokumentation geliefert, einschließlich Chargen-Konformitätsbescheinigung und Bestrahlungsbescheinigung für die Sterilisation.
  • Aus PS mit Gütegrad für Lebensmittel hergestellt.
  • Entspricht den neuesten FDA- und EU-Lebensmittelanforderungen.
  • BSE/TSE-frei
  • Polystyrol (PS) ist ideal für die meisten Anwendungen, da es stark und steif ist.
  • Vielzahl an Größen von 30 ml bis 2.500 ml
Spezifikation
Sterilität Nicht steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 33,81 oz.
Kapazität (metrisch) 1.000 ml
Farbe Rot
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Einwegschaufel
Material Polystyrol