Learn More
Ibidi Sticky-Slide I Luer
Sticky-Slide I Luer is a bottomless channel slide used for perfusion applications with a self-adhesive underside.
Marke:  Ibidi 80168
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15800kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17216153
  • 269.83 € / 15 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • A slide with one channel for cell cultivation under flow and for applying defined shear stress
  • easy to connect with tubing and pump systems via female Luers
  • bottomless with self-adhesive underside
  • sterilized
Spezifikation
Spezifikation
Microscope Slide
Sterile
200 μm
15