Learn More
Stigmasteryl Ferulate, TRC
Artikelnummer. 30415026
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30415026 2.5 mg
30416611 100 mg
30413399 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30415026 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6867682.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20972-08-1
Summenformel C39H56O4
Molekulargewicht (g/mol) 588.86
Synonym Stigmasterol Ferulate, 4-hydroxy-3-methoxy-stigmasta-5,22-dien-3β-yl Ester Cinnamic Acid, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamate Stigmasterol, (3β,22E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoate Stigmasta-5,22-dien-3-ol
IUPAC-Name [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(E,2R,5S)-5-ethyl-6-methylhept-3-en-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoate
SMILES O=C(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)O[C@@H]2CC3=CC[C@]4([H])[C@@](CC[C@@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@]5([H])[C@H](C)/C=C/[C@@H](CC)C(C)C)([H])[C@]3(CC2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Stigmasteryl Ferulate
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C39H56O4/c1-8-28(25(2)3)12-9-26(4)32-15-16-33-31-14-13-29-24-30(19-21-38(29,5)34(31)20-22-39(32,33)6)43-37(41)18-11-27-10-17-35(40)36(23-27)42-7/h9-13,17-18,23,25-26,28,30-34,40H,8,14-16,19-22,24H2,1-7H3/b12-9+,18-11?/t26-,28-,30+,31+,32-,33+,34+,38+,39-/m1/s1
Formelmasse 588.4179