missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Stigmasteryl Ferulate, TRC

Artikelnummer. 30416611
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30416611 100 mg
30415026 2.5 mg
30413399 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30416611 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS686768100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 20972-08-1
Summenformel C39H56O4
Molekulargewicht (g/mol) 588.86
Synonym Stigmasterol Ferulate, 4-hydroxy-3-methoxy-stigmasta-5,22-dien-3β-yl Ester Cinnamic Acid, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamate Stigmasterol, (3β,22E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoate Stigmasta-5,22-dien-3-ol
IUPAC-Name [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(E,2R,5S)-5-ethyl-6-methylhept-3-en-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoate
SMILES O=C(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)O[C@@H]2CC3=CC[C@]4([H])[C@@](CC[C@@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@]5([H])[C@H](C)/C=C/[C@@H](CC)C(C)C)([H])[C@]3(CC2)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Stigmasteryl Ferulate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C39H56O4/c1-8-28(25(2)3)12-9-26(4)32-15-16-33-31-14-13-29-24-30(19-21-38(29,5)34(31)20-22-39(32,33)6)43-37(41)18-11-27-10-17-35(40)36(23-27)42-7/h9-13,17-18,23,25-26,28,30-34,40H,8,14-16,19-22,24H2,1-7H3/b12-9+,18-11?/t26-,28-,30+,31+,32-,33+,34+,38+,39-/m1/s1
Formelmasse 588.4179
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.