Learn More
STIP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15218-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884304
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 03-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
STIP1 is an adaptor protein that coordinates the functions of HSP70 and HSP90 in protein folding. It is thought to assist in the transfer of proteins from HSP70 to HSP90 by binding both HSP90 and substrate-bound HSP70. STIP1 also stimulates the ATPase activity of HSP70 and inhibits the ATPase activity of HSP90, suggesting that it regulates both the conformations and ATPase cycles of these chaperones (Song and Masison, 2005 ).
Spezifikation
Spezifikation
STIP1
Polyclonal
Unconjugated
STIP1
HOP, Hsc70/Hsp90 organizing protein, IEF SSP 3521, P60, STI1, STI1L, STIP1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10963, 192277, 20867
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O35814, P31948, Q60864
Stip1
STIP1 Fusion Protein Ag7388
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat