Learn More
Kartell™ Rührstabentferner
Zur Entnahme von Rührstäben aus Mischbehältern. Kartell™ Rührstab-Entferner sind PTFE-beschichtete Magnete, mit denen Sie einen Rührstab problemlos zurückgewinnen können.
108.00 € - 115.00 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Beschreibung | Magnet PTFE-beschichtet |
Durchmesser (metrisch) | 11 mm |
Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
Menge | 10/Pckg. |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10284941
|
Kartell™
0071000 |
300 mm |
115.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10747901
|
Kartell™
0071200 |
240 mm |
108.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Für Lebensmittel geeignet
- Durchmesser 11 mm
- Wird zum Entfernen von Rührstäben verwendet.
Spécification
Weiß | |
11 mm | |
10/Pckg. |
Magnet PTFE-beschichtet | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
Rührstäbe |