Learn More
United Scientific™ Rührstäbe mit Gummischaber
Rührstäbe aus Glas werden mit bereits angebrachtem Gummiwischer geliefert.
Marke: United Scientific™ 06369-56
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.24300kg
Beschreibung
- Rubber policeman attached to glass rod facilitates scraping and mixing.
- Stirring rods are made of soft flint glass.
- Both ends fire-polished and rounded.
- Policemen are made of natural rubber.
- Pre-assembled.
Spezifikation
10 in. | |
Für den Transfer von Präzipitatrückständen oder Feststoffen aus der Innenseite von Gefäßen oder von Bechern, Kolben oder anderen Glasoberflächen | |
Clear | |
Glas | |
6 mm | |
Autoclavable | |
Sphere |
11.5 x 4 x 0.5 in. | |
Rührstab | |
12/Pckg. | |
Zellschaber aus Gummi am Ende | |
0.23 in. | |
254 mm |