Learn More
Thermo Scientific™ Human STK16 (PKL12), His Tag Recombinant Protein
Human STK16 (PKL12), His Tag Recombinant Protein
Marke:  Thermo Scientific™ PV4311
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11575006
  • 634.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
STK16 (PKL12) is a serine⁄threonine kinase that functions in signal transduction pathways and transcriptional regulation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_003682
38.7 kDa
STK16 (PKL12), MPSK, TSF1
Human
His Tag
Biochemical binding/kinetic
Dry Ice
serine⁄threonine kinase 16
Kinases & Inhibitors
Liquid
Signal Transduction
Kinase Assay
10 μg
NAK Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% Glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Ser⁄Thr Kinases: Other
STK16
Baculovirus
Recombinant, Full Length
Serine/Threonine Kinases