Learn More
Invitrogen™ STK23 (MSSK1) Recombinant Human Protein
STK23 (MSSK1) is also known as SRPK3.
Marke:  Invitrogen™ PR7207A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408543
  • 1826.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
STK23 (MSSK1) is a muscle-specific member of the SRPKs.
Spezifikation
Spezifikation
NP_055185
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
100μg
RUO - research use only
STK23 (MSSK1)
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
86.5kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
SRPK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus