Learn More
Invitrogen™ STK33 Recombinant Human Protein
STK33 is a serine/threonine kinase.
Marke:  Invitrogen™ PR7986A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 12674770
  • 1826.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
STK33 is involved in signal transduction and cellular communication.
Spezifikation
Spezifikation
NP_112168
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
100μg
RUO - research use only
STK33
Human
His Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
61.9kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
CAMK Unique Kinase Family
Recombinant
Baculovirus