Learn More
STK35 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18433572 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18433572 25 μL 25 Mikroliter
18184335 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18433572 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP23064425ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
STK35 Polyclonal specifically detects STK35 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen STK35
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer Q8TDR2
Gen-Alias bA550O8.2, CLIK-1, CLIK1Serine/threonine-protein kinase 35 L1, CLP-36 interacting kinase, CLP-36-interacting kinase 1, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, PDIK1, PDLIM1-interacting kinase 1, serine threonine kinase 35 long form, serine/threonine kinase 35, serine/threonine-protein kinase 35, STK35L1
Gensymbole STK35
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: TSLKRRHQNVVQFEECVLQRNGLAQRMSHGNKSSQLYLRLVET
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Protein Kinase
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 140901
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG