Learn More
Invitrogen™ STK38 (NDR) Recombinant Human Protein
STK38 (also known as NDR) or Nuclear Dbf2-related protein is a serine/threonine kinase in the subgroup of the AGC kinase family. Full-length recombinant human STK38 was expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag.
492.00 € - 7490.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation |
---|---|
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.25mM DTT, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.1mM PMSF, 25% glycerol |
Molekulargewicht | 80.5kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws. |
Gen-Alias | NDR1, STK38 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15431224
|
Invitrogen™
PV6370 |
10μg |
492.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15459003
|
Invitrogen™
PV6371 |
100μg |
1678.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15469003
|
Invitrogen™
PV6372 |
1mg |
7490.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
STK38 is regulated by Mob proteins. Fas and TNFα receptor stimulation activates human STK38 by promoting phosphorylation at the hydrophobic motif. NDR acts as a novel pro-apoptotic kinase, and is a key member of the RASSF1A/MST1 signaling cascade. STK38 is crucial for the fidelity of mitotic chromosome alignment in mammalian cells. STK38 is incorporated into the HIV-1 particles and is cleaved by the HIV-1 protease. STK38-driven centrosome duplication requires Cdk2 activity, and Cdk2-induced centrosome amplification is affected upon reduction of STK38 activity.
- Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
- Protocols available for simple use and optimized performance
- Multiple pack sizes available for convenient use
Spezifikation
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation | |
80.5kDa | |
NDR1, STK38 | |
Recombinant |
50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.25mM DTT, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.1mM PMSF, 25% glycerol | |
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws. | |
Human | |
GST Tag |