Learn More
Invitrogen™ Human STK38L (NDR2), GST Tag Recombinant Protein
Human STK38L (NDR2), GST Tag Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ PV6373
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15441224
  • 492.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
STK38L act as novel pro-apoptotic kinase that is activated by RASSF1A/MST1 in response to Fas receptor stimulation and promotes apoptosis. STK38L is mainly involved in the regulation of structural processes in differentiating and mature neuronal cells and it is highly expressed with highest levels observed in the thymus.
  • Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
  • Protocols available for simple use and optimized performance
  • Multiple pack sizes available for convenient use
Spezifikation
Spezifikation
Kinase Assay
10μg
Human
GST Tag
Biochemical binding/kinetic
STK38L (NDR2)
Kinases & Inhibitors
Liquid
80.3 kDa
KIAA0965, STK38L
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Serine/Threonine Kinase
Baculovirus
Recombinant, Full Length
Serine/Threonine Kinases